Stampa…

4-Nitrostyrene ≥98.0% (by GC) stabilizzato

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 1-Nitro-4-vinylbenzene, 1-Ethenyl-4-nitrobenzene

Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo

N0503-1G N0503-5G
TCIAN0503-1GEA 63 EUR
TCIAN0503-1G TCIAN0503-5G
4-Nitrostyrene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
4-Nitrostyrene
Formula: C₈H₇NO₂
Peso molecolare: 149,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00041254
CAS Number: 100-13-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=546166bb5f86b4a22dba14cf28e11abf24c0896d&vid=546166bb5f86b4a22dba14cf28e11abf24c0896d&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light yellow to Yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR