trans-2-Chloro-β-nitrostyrene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 3156-34-1
Molecular Formula: C8H6ClNO2
Formula Weight: 183.60
Melting Point: 46-49°
Beilstein Reference: 2328095
Formula:
C₈H₆ClNO₂ Punto di fusione: 46…49 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00024820 CAS Number: 3156-34-1 |