Stampa…
Ethyl-2-amino-5-iodobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-amino-5-iodobenzoate
B25484.22 B25484.14
B25484.22EA 132 EUR
B25484.22 B25484.14
Ethyl-2-amino-5-iodobenzoate ≥98%
Ethyl-2-amino-5-iodobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 268568-11-2 Molecular Formula: C9H10INO2 Formula Weight: 291.09 Melting Point: 69-71° MDL No.: MFCD04038940
Formula: C₉H₁₀INO₂
Peso molecolare: 291,09 g/mol
Punto di fusione: 69…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038940
CAS Number: 268568-11-2