Stampa…
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H34099.MD H34099.03
H34099.MDEA 208 EUR
H34099.MD H34099.03
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline ≥97%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline
Purity: 97% CAS No.: 1240257-25-3 Molecular Formula: C6H5F6NS Formula Weight: 237.16 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD16652511
Formula: C₆H₅F₆NS
Peso molecolare: 237,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652511
CAS Number: 1240257-25-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III