4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-((Trifluoromethyl)thio)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 372-16-7
Molecular Formula: C7H6F3NS
Formula Weight: 193.19
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 103°/11mm
Beilstein Reference: 2208859
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00040926
Formula:
C₇H₆F₃NS Peso molecolare: 193,19 g/mol Punto di ebollizione: 103 °C (11 mmHg) Densità: 1,344 Flash Pt: 106 °C (222 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040926 CAS Number: 372-16-7 EINECS: 206-744-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |