Methyl-2-amino-5-fluorobenzoate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Methyl 2-Amino-5-fluorobenzoate, 5-Fluoroanthranilic acid methyll ester, Methyl 5-Fluoroanthranilate, 2-Amino-5-fluorobenzoic acid methyll ester, Methyl 2-amino-5-fluorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 319-24-4
Molecular Formula: C8H8FNO2
Formula Weight: 169.16
Flash Point: 132°(269°F)
Melting Point: 21-25°
Boiling Point: 100-102°/0.5mm
Beilstein Reference: 2803210
MDL No.: MFCD03791308
Formula:
C₈H₈FNO₂ Punto di ebollizione: 100…102 °C (0,5 mmHg) Punto di fusione: 21…25 °C Densità: 1,260 Flash Pt: 132 °C (269 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03791308 CAS Number: 319-24-4 |