4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde ≥90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 90+%
CAS No.: 4021-50-5
Molecular Formula: C8H5F3OS
Formula Weight: 206.19
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5110
Odour: Stench
Melting Point: 29-31°
Boiling Point: 219°
Beilstein Reference: 2328411
MDL No.: MFCD00129191
Formula:
C₈H₅F₃OS Punto di ebollizione: 219 °C Punto di fusione: 29…31 °C Densità: 1,310 Flash Pt: 96 °C (204 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00129191 CAS Number: 4021-50-5 |