Stampa…
4-(4-Chlorophenoxy)aniline 97%, in astine
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
B21083.09 B21083.18
B21083.09EA 47 EUR
B21083.09 B21083.18
4-(4-Chlorophenoxy)aniline 97%, in astine
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Purity: 97% CAS No.: 101-79-1 Molecular Formula: C12H10ClNO Formula Weight: 219.67 Odour: Odourless Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD00043925
Formula: C₁₂H₁₀ClNO
Peso molecolare: 219,67 g/mol
Punto di fusione: 100…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043925
CAS Number: 101-79-1
EINECS: 202-976-5