Stampa…
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
L20187.06 L20187.14
L20187.06EA 76.4 EUR
L20187.06 L20187.14
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate ≥98%
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 5202-89-1 Molecular Formula: C8H8ClNO2 Formula Weight: 185.61 Melting Point: 67-70° Boiling Point: 168-170°/1mm MDL No.: MFCD00007837
Formula: C₈H₈ClNO₂
Punto di ebollizione: 168…170 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 67…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007837
CAS Number: 5202-89-1
EINECS: 225-992-4