Stampa…
Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-amino-4-chlorobenzoate
L11125.09 L11125.18
L11125.09EA 48.9 EUR
L11125.09 L11125.18
Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate 98%
Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 5900-58-3 Molecular Formula: C8H8ClNO2 Formula Weight: 185.61 Melting Point: 66-68° Beilstein Reference: 1072895
Formula: C₈H₈ClNO₂
Punto di fusione: 66…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017568
CAS Number: 5900-58-3
EINECS: 227-593-0