Methyl-2-amino-5-bromobenzoate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 52727-57-8
Molecular Formula: C8H8BrNO2
Formula Weight: 230.06
Melting Point: 71-73°
Beilstein Reference: 972720
Formula:
C₈H₈BrNO₂ Punto di fusione: 71…73 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00144761 CAS Number: 52727-57-8 |