(4-Acetamidophenyl)boronic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 101251-09-6
Molecular Formula: C8H10BNO3
Formula Weight: 178.98
Melting Point: 215-220°
MDL No.: MFCD02179451
Formula:
C₈H₁₀BNO₃ Punto di fusione: 215…220 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179451 CAS Number: 101251-09-6 |