(3-Acetamidophenyl)boronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 78887-39-5
Molecular Formula: C8H10BNO3
Formula Weight: 178.98
Melting Point: ca 263° dec.
Beilstein Reference: 3278316
Formula:
C₈H₁₀BNO₃ Punto di fusione: ∼ 263 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236013 CAS Number: 78887-39-5 |