Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 372-29-2
Molecular Formula: C6H8F3NO2
Formula Weight: 183.13
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4229
Odour: Amine-like
Melting Point: 24-26°
Boiling Point: 83-85°/15mm
Beilstein Reference: 4397839
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00068195
Formula:
C₆H₈F₃NO₂ Punto di ebollizione: 83…85 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 24…26 °C Densità: 1,245 Flash Pt: 65 °C (149 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00068195 CAS Number: 372-29-2 ADR: 8,III |