Stampa…
Methyl-3-aminocrotonate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-aminobut-2-enoate
B24953.22 B24953.36
B24953.22EA 29.9 EUR
B24953.22 B24953.36
Methyl-3-aminocrotonate 97%
Methyl-3-aminocrotonate
Purity: 97% CAS No.: 14205-39-1 Molecular Formula: C5H9NO2 Formula Weight: 115.13 Flash Point: 91°(195°F) Melting Point: 81-85° Boiling Point: 122°/42mm Beilstein Reference: 956592 MDL No.: MFCD00008072
Formula: C₅H₉NO₂
Peso molecolare: 115,13 g/mol
Punto di ebollizione: 122 °C (42 mmHg)
Punto di fusione: 81…85 °C
Flash Pt: 91 °C (195 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008072
CAS Number: 14205-39-1
EINECS: 238-056-5