Ethyl-3-aminocrotonate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 626-34-6
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.4990
Melting Point: 29-35°
Boiling Point: 210-215°
Beilstein Reference: 471284
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00008073
Formula:
C₆H₁₁NO₂ Punto di ebollizione: 210…215 °C Punto di fusione: 29…35 °C Densità: 1,022 Flash Pt: 97 °C (206 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008073 CAS Number: 7318-00-5 EINECS: 230-782-0 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...