Stampa…
Methyl-4-bromocrotonate ≥80.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Methyl 4-bromobut-2-enoate
M1689-25G M1689-5G
TCIAM1689-25GEA 71 EUR
TCIAM1689-25G TCIAM1689-5G
Methyl-4-bromocrotonate ≥80.0% (by GC)
Methyl-4-bromocrotonate
Formula: C₅H₇BrO₂
Peso molecolare: 179,01 g/mol
Punto di ebollizione: 75°C
Flash Pt: 92°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000246
CAS Number: 1117-71-1
EINECS: 214-251-0
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9629b5a6eb7b7e25ad80e8f11e21ce2802c93c3d&vid=9629b5a6eb7b7e25ad80e8f11e21ce2802c93c3d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %