Methyl-4-bromocrotonate 85% tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Methyl 4-bromobut-2-enoate
Formula:
C₅H₇BrO₂ Punto di ebollizione: 83…85 °C (13 mmHg) Densità: 1,52 g/cm³ Flash Pt: 91 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000246 CAS Number: 1117-71-1 EINECS: 214-251-0 UN: 1760 ADR: 8,III |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4970 to 1.5050 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥80 % |