Stampa…

L(+)-Glutammina 0.2 mol/l in soluzione acquosa

Fornitore: BIOLOGICAL INDUSTRIES

Synonyms: Q, H-Gln-OH, Gln, (S)-(+)-Glutammina

03-020-1C 03-020-1B
BLGI03-020-1CEA 16.1 EUR
BLGI03-020-1C BLGI03-020-1B
L(+)-Glutammina 0.2 mol/l in soluzione acquosa
L(+)-Glutammina
Formula: C₅H₁₀N₂O₃
Peso molecolare: 146.15 g/mol
Punto di ebollizione: 355
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008044
CAS Number: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR