4-Hydroxybenzylideneacetone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 3160-35-8
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Melting Point: 106-111°
Beilstein Reference: 2412544
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ Punto di fusione: 106…111 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016490 CAS Number: 3160-35-8 EINECS: 221-607-9 |