Diphenyl phosphite (contains varying amounts of phenol and (C₆H₅O)₃P)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₂H₁₁O₃P Punto di ebollizione: 218…219 °C (26 mmHg) Punto di fusione: 12 °C Densità: 1,217 g/cm³ Flash Pt: 176 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044497 CAS Number: 4712-55-4 EINECS: 225-202-8 UN: 3265 ADR: 8,III |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5565 to 1.5585 (20°C, 589 nm) |
Color scale | ≤50 APHA |
Specific gravity | (25/15.5°C) 1.2 to 1.22 |
Acid value | ≤15 mg KOH/g |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤100 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |