Stampa…
Progesterone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
225650050 225650250 225651000
ACRO225650050EA 37.8 EUR
ACRO225650050 ACRO225650250 ACRO225651000
Progesterone 98%
Progesterone
Formula: C₂₁H₃₀O₂
Punto di fusione: 126…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003658
CAS Number: 57-83-0
EINECS: 200-350-6
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 131 °C
Loss on drying ≤0.5 % (500 mg, 105 °C, 2 hrs)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +186° to +194° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol) (on dried substance)