1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1147-56-4
Molecular Formula: C13H9N3OS
Formula Weight: 255.30
Melting Point: 138-140°
Beilstein Reference: 223783
Formula:
C₁₃H₉N₃OS Punto di fusione: 138…140 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00021611 CAS Number: 1147-56-4 EINECS: 214-555-3 |