4-Dibenzofuranboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 100124-06-9
Molecular Formula: C12H9BO3
Formula Weight: 212.01
Melting Point: 286-291°
Beilstein Reference: 1645426
Formula:
C₁₂H₉BO₃ Punto di fusione: 286…291 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00092336 CAS Number: 100124-06-9 |