Stampa…
Ferrocenemethanol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Hydroxymethylferrocene
348030010 348030050 348035000
ACRO348030010EA 107 EUR
ACRO348030010 ACRO348030050 ACRO348035000
Ferrocenemethanol 97%
Ferrocenemethanol
Formula: C₁₁H₁₂FeO
Peso molecolare: 216,06 g/mol
Punto di fusione: 77…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040878
CAS Number: 1273-86-5
Visualizza i codici
Appearance Yellow to golden to orange Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
HPLC ≥96.0 %