Stampa…
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D2528-1G D2528-200MG
TCIAD2528-1GEA 182 EUR
TCIAD2528-1G TCIAD2528-200MG
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine ≥98.0% (by GC)
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
Formula: C₁₄H₁₉FeN
Peso molecolare: 257.16 g/mol
Punto di ebollizione: 93°C
MDL Number: MFCD00066273
CAS Number: 31886-58-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69127a98c9d04a237114ce9fb84cc81b2854537e&vid=69127a98c9d04a237114ce9fb84cc81b2854537e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Orange to Brown clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%