Stampa…
6-Hydroxy-3-coumaranone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Hydroxybenzofuran-3(2H)-one, 6-Hydroxy-2,3-dihydrobenzo[b]furan-3-one
L10951.03 L10951.06
L10951.03EA 34.1 EUR
L10951.03 L10951.06
6-Hydroxy-3-coumaranone ≥97%
6-Hydroxy-3-coumaranone
Purity: 97% CAS No.: 6272-26-0 Molecular Formula: C8H6O3 Formula Weight: 150.14 Melting Point: 240-242° Beilstein Reference: 121444
Formula: C₈H₆O₃
Peso molecolare: 150,14 g/mol
Punto di fusione: 240…242 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068174
CAS Number: 6272-26-0