5-Formyl-2-furanylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Formylfuran-5-boronic acid, (5-formylfuran-2-yl)boronic acid, 5-formylfuran-2-boronic acid, (5-Formylfuran-2-yl)boronic acid, 5-Formyl-2-furanboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 27329-70-0
Molecular Formula: C5H5BO4
Formula Weight: 139.90
Melting Point: ca 140° dec.
Beilstein Reference: 1637050
Formula:
C₅H₅BO₄ Punto di fusione: ∼ 140 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01114696 CAS Number: 27329-70-0 |