3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 2861-28-1
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 127-130°
Beilstein Reference: 177739
Formula:
C₉H₈O₄ Punto di fusione: 127…130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014576 CAS Number: 2861-28-1 EINECS: 220-679-9 |