Stampa…
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid 98.5+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
302620025 302620250
ACRO302620025EA 31.1 EUR
ACRO302620025 ACRO302620250
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid 98.5+%
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₈O₄
Punto di fusione: 128…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014576
CAS Number: 2861-28-1
EINECS: 220-679-9
Visualizza i codici
Appearance Beige to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥98.50 % (On dry substance)