2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 656-46-2
Molecular Formula: C8H4F2O4
Formula Weight: 202.12
Melting Point: 154-157°
MDL No.: MFCD00792417
Formula:
C₈H₄F₂O₄ Punto di fusione: 154…157 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00792417 CAS Number: 656-46-2 |