Stampa…
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylic acid
B23955.03 B23955.06
B23955.03EA 41 EUR
B23955.03 B23955.06
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid ≥97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 126120-85-2 Molecular Formula: C8H4F2O4 Formula Weight: 202.12 Melting Point: 202-205° Beilstein Reference: 7292629
Formula: C₈H₄F₂O₄
Peso molecolare: 202,12 g/mol
Punto di fusione: 202…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631473
CAS Number: 126120-85-2