2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 656-42-8
Molecular Formula: C8H4F2O3
Formula Weight: 186.11
Refractive Index: 1.4990
Boiling Point: 103-105°/20mm
MDL No.: MFCD00792420
Formula:
C₈H₄F₂O₃ Punto di ebollizione: 103…105 °C (20 mmHg) Densità: 1,399 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00792420 CAS Number: 656-42-8 |