5-Chloro-1,3-benzodioxole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 7228-38-8
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Flash Point: 93°(201°F)
Refractive Index: 1.5560
Boiling Point: 185-187°
MDL No.: MFCD00010842
Formula:
C₇H₅ClO₂ Punto di ebollizione: 185…187 °C Densità: 1,340 Flash Pt: 93 °C (201 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010842 CAS Number: 7228-38-8 |