Tetraethyl ethylenebisphosphonate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Tetraethyl ethylenediphosphonate, Tetraethyl ethane-1,2-diylbis(phosphonate)
Purity: 98%
CAS No.: 995-32-4
Molecular Formula: C10H24O6P2
Formula Weight: 302.25
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₂₄O₆P₂ Peso molecolare: 302,25 g/mol Punto di ebollizione: 153…154 °C (0,9 mmHg) Densità: 1,146 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015133 CAS Number: 995-32-4 EINECS: 213-625-0 |