Diethyl (2,2-diethoxyethyl)phosphonate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 7598-61-0
Molecular Formula: C10H23O5P
Formula Weight: 254.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₂₃O₅P Punto di ebollizione: 101…103 °C (8 mmHg) Densità: 1,052 Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00009236 CAS Number: 7598-61-0 EINECS: 231-504-0 |