Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₁₃O₄P Punto di ebollizione: 105°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00014418 CAS Number: 3084-40-0 EINECS: 221-391-6 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |