Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₅H₁₁O₄P Punto di ebollizione: 124°C Flash Pt: 93°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008769 CAS Number: 4202-14-6 EINECS: 224-110-5 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |