Stampa…
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L00537.06 L00537.14
L00537.06EA 91.3 EUR
L00537.06 L00537.14
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥97%
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Purity: 97% CAS No.: 4202-14-6 Molecular Formula: C5H11O4P Formula Weight: 166.12 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4390 Boiling Point: 121-123°/11mm Beilstein Reference: 1766218 MDL No.: MFCD00008769
Formula: C₅H₁₁O₄P
Punto di ebollizione: 121…123 °C (11 mmHg)
Densità: 1,202
Flash Pt: 93 °C (199 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008769
CAS Number: 4202-14-6
EINECS: 224-110-5