Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₅H₁₁O₄P Punto di ebollizione: 76…79 °C (3 mmHg) Flash Pt: 93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008769 CAS Number: 4202-14-6 EINECS: 224-110-5 |
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |