Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 1067-71-6
Molecular Formula: C7H15O4P
Formula Weight: 194.17
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.433
Boiling Point: 129°/9mm
MDL No.: MFCD00044728
Formula:
C₇H₁₅O₄P Punto di ebollizione: 129 °C (9 mmHg) Densità: 1,01 Flash Pt: 113 °C (235 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044728 CAS Number: 1067-71-6 |