Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
123690050
123690250
ACRO123690050EA
74.1
EUR
ACRO123690050
ACRO123690250
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate 96%
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Formula:
C₇H₁₅O₄P Punto di ebollizione: 98 °C (1 mmHg) Densità: 1,11 g/cm³ Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044728 CAS Number: 1067-71-6 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4325 to 1.4355 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |
Iron (Fe) | ≤0.0001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤1 ppm |