Stampa…

Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

B1781-25G B1781-5G
TCIAB1781-25GEA 226 EUR
TCIAB1781-25G TCIAB1781-5G
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate ≥95.0% (by GC)
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Formula: C₆H₁₄BrO₃P
Peso molecolare: 245,06 g/mol
Punto di ebollizione: 115°C
MDL Number: MFCD00000239
CAS Number: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dd7003559f80af727c080df49cf58c26a193ed6&vid=9dd7003559f80af727c080df49cf58c26a193ed6&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR