Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 5324-30-1
Molecular Formula: C6H14BrO3P
Formula Weight: 245.06
Flash Point:
Formula:
C₆H₁₄BrO₃P Punto di ebollizione: 98…100 °C (1 mmHg) Densità: 1,275 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000239 CAS Number: 5324-30-1 EINECS: 226-193-3 |