Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₄BrO₃P Punto di ebollizione: 75 °C (1 mmHg) Densità: 1,27 g/cm³ Flash Pt: >112 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000239 CAS Number: 5324-30-1 EINECS: 226-193-3 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |