Stampa…
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
415400250 415401000 415400100
ACRO415400250EA 190 EUR
ACRO415400250 ACRO415401000 ACRO415400100
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt 98%
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
Formula: C₁₀H₅NaO₅S
Punto di fusione: 289 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001700
CAS Number: 521-24-4
EINECS: 208-308-9
Visualizza i codici
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %