Stampa…
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone (juglone) 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
121640010 121640050
ACRO121640010EA 45.8 EUR
ACRO121640010 ACRO121640050
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone (juglone) 97%
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone (juglone)
Formula: C₁₀H₆O₃
Punto di fusione: 161…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001684
CAS Number: 481-39-0
EINECS: 207-567-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %