Stampa…
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-p-naphthoquinone, 2-Hydroxy-1,4-naphoquinone
A11880.09 A11880.18 A11880.30
A11880.09EA 28.9 EUR
A11880.09 A11880.18 A11880.30
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone 98+%
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Purity: 98+% CAS No.: 83-72-7 Molecular Formula: C10H6O3 Formula Weight: 174.16 Melting Point: ca 193° dec. Beilstein Reference: 1565260 Merck Reference: 14,5393 MDL No.: MFCD00001678
Formula: C₁₀H₆O₃
Peso molecolare: 174,16 g/mol
Punto di fusione: ∼ 193 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001678
CAS Number: 83-72-7
EINECS: 201-496-3
Merck Index: 14,5393