Stampa…
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-p-naphthoquinone, 2-Hydroxy-1,4-naphoquinone
121630250 121631000 121630100
ACRO121630250EA 58.4 EUR
ACRO121630250 ACRO121631000 ACRO121630100
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone 99%
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Formula: C₁₀H₆O₃
Punto di fusione: 192…195 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001678
CAS Number: 83-72-7
EINECS: 201-496-3
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
GC ≥98.5 %