Stampa…
Ethyl-4-piperidinecarboxylate 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
118640250 118641000
ACRO118640250EA 41.7 EUR
ACRO118640250 ACRO118641000
Ethyl-4-piperidinecarboxylate 98+%
Ethyl-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
Punto di ebollizione: 95…98 °C (7 mmHg)
Densità: 1,02 g/cm³
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006003
CAS Number: 1126-09-6
EINECS: 214-416-7
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4605 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %